주요 문서
779245
Sigma-Aldrich
Ethyl (1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1α,8α,9β)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
SMILES string
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
InChI key
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)