주요 문서
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
98%
동의어(들):
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-Furfural ethylene glycol acetal, Furfural ethylene acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
Beilstein:
121450
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.5% (GC)
98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
InChI key
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)