문서
778508
Sigma-Aldrich
4-Hexylphenol
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
1-(4-Hydroxyphenyl)hexane, p-n-Hexylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
178.27
Beilstein:
387122
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
crystals
mp
23-32 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10,13H,2-6H2,1H3
InChI key
SZWBRVPZWJYIHI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography