문서
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
동의어(들):
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
85-90 °C
SMILES string
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
InChI key
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable