문서
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
동의어(들):
4-Pyridazinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5N3
CAS Number:
Molecular Weight:
95.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
127-133 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
InChI key
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable