주요 문서
777536
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
176-181 °C
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-7-2-4(8-5)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RWGSCFHUIFPLEI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)