Key Documents
77750
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic anhydride
≥97.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5OCH2CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
Beilstein:
2002756
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (T)
mp
70-74 °C
SMILES string
O=C(COc1ccccc1)OC(=O)COc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(11-19-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)12-20-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
CCSBNBKMACZDGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)