Key Documents
777196
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-13C-benzoic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC7H8O3
Molecular Weight:
153.14
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+7
SMILES string
OC(C1=CC=CC=C1O[13CH3])=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i11-3
InChI key
ILUJQPXNXACGAN-ZEWNHULJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)