문서
775169
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylic acid
95% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2F3NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95% (GC)
형태
solid
mp
179-184 °C
SMILES string
OC(=O)c1csc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F3NO2S/c6-5(7,8)4-9-2(1-12-4)3(10)11/h1H,(H,10,11)
InChI key
KPPCPQREZHKKRA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable