주요 문서
773581
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-bromo-2-methylaniline
97%
동의어(들):
(5-Bromo-2-methylphenyl)carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2-methylphenylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
115-118 °C
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-8-5-6-9(13)7-10(8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
BNVTXJGOUMSADR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)