주요 문서
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
동의어(들):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.487
density
1.179 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)