분석
95%
양식
solid
mp
235-239 °C
SMILES string
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C13H16BNO6/c1-15-7-12(16)20-14(21-13(17)8-15)9-4-5-10(18-2)11(6-9)19-3/h4-6H,7-8H2,1-3H3
InChI key
ZOFITLKPVZEWMX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
MIDA Boronates
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.