주요 문서
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥96% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.19
Beilstein:
7031717
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)