Key Documents
76657
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tris[3-(1-aziridinyl)propionate]
technical, ≥90% (CHN)
동의어(들):
TAZO, Xama 7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H33N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
427.49
Beilstein:
6618745
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (CHN)
autoignition temp.
899 °F
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
density
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)