주요 문서
766496
Sigma-Aldrich
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
46-50 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccn2ccnc12
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-4-13-5-3-12-7(6)13/h1-5H
InChI key
FUTDMHITXUWIRT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)