문서
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
동의어(들):
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BF3KN2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
230-275 °C
SMILES string
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
InChI key
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable