Key Documents
766011
Sigma-Aldrich
8-Bromoinosine
95%
동의어(들):
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11BrN4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
347.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
180-190 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)