주요 문서
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecyne
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡C(CH2)12CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.38
Beilstein:
1751009
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥97.0%
분석
≥97.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442
density
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
InChI key
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)