Key Documents
76477
Sigma-Aldrich
(S)-(4-Fluorophenyl)oxirane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
(S)-4-Fluorostyrene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7FO
CAS Number:
Molecular Weight:
138.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (GC)
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m1/s1
InChI key
ICVNPQMUUHPPOK-MRVPVSSYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
72.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)