Key Documents
76256
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine
≥95.0% (GC)
동의어(들):
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane, Ethylidintris(methylamine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H15N3
CAS Number:
Molecular Weight:
117.19
Beilstein:
1734348
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (GC)
SMILES string
CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4,6-8H2,1H3
InChI key
UGDSCHVVUPHIFM-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1