Key Documents
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BrNO
Molecular Weight:
238.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
240-245 °C
SMILES string
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
InChI key
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable