760935
Poly(ethylene glycol), 4 acetylene dendron, generation 1
average Mn 20,000
동의어(들):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 1, PEG-20,000, PFD-G1-PEG20k-Acetylene
About This Item
추천 제품
설명
esterified with 4 acetylene groups
양식
solid
분자량
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
특징
generation 1
표면기 개수
4
mp
56-60
작용기
alkyne
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.