Key Documents
760447
Sigma-Aldrich
10-Undecenyl acrylate
contains <1000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
동의어(들):
2-Propenoic acid, undec-10-enyl ester, Undec-10-enyl prop-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.34
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
liquid
포함
<1000 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.451
density
0.882 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
InChI key
WDGPKCJWRJSYLS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)