주요 문서
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.19
Beilstein:
5048167
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0% (HPLC)
SMILES string
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)