76016
Dichloro-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, ≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
동의어(들):
Silane ODM, Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
분석
≥85% n-isomer basis
≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
InChI key
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Prepare dipyridylsilane receptors by reacting with pyridinemethanol using triethylamine at RT.
- Functionalize a new mesoporous silica material used for Li-ion batteries.
- Prepare papers having hydrophobic self-assembled monolayers.
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>302.0 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
> 150 °C - DIN 51758
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.