Key Documents
759775
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-iodopurine
97%
동의어(들):
2-Iodo-6-chloropurine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2ClIN4
CAS Number:
Molecular Weight:
280.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
198-203 °C
SMILES string
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable