주요 문서
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
동의어(들):
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
157.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식:
solid
분석:
98%
분석
98%
양식
solid
mp
138-142 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
InChI key
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)