주요 문서
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
동의어(들):
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4ClN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
225.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
314-319 °C
작용기
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
InChI key
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)