주요 문서
756784
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl]gold(I) hexafluoroantimonate
동의어(들):
XPhos Au(MeCN)SbF6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H52AuF6NPSb
CAS Number:
Molecular Weight:
950.48
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
133-136 °C
SMILES string
CC#[N+][Au].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-2-3;;;;;;;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
PVKYSBDDIOTPED-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,Kidney
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)