주요 문서
756563
Sigma-Aldrich
Sodium yttrium fluoride, ytterbium and thulium doped
99% trace metals basis
동의어(들):
Blue up-conversion phosphor, Sodium thulium ytterbium yttrium fluoride, Ytterbium and thulium doped sodium yttrium fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
NaY0.77Yb0.20Tm0.03F4
Molecular Weight:
207.12
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99% trace metals basis
양식
powder
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kramer, K.M.; et al.
Chemistry of Materials, 16, 1244-1244 (2004)
Yang, X.; et al.
J. Mater. Sci., 42, 7042-7042 (2007)