주요 문서
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
동의어(들):
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Molecular Weight:
582.04
UNSPSC 코드:
12352300
설명
long persistent blue phosphor
분석
97% trace metals basis
형태
powder
구성
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
입자 크기
-300 mesh
mp
>1200 °C (lit.)
형광
λem Blue (UV excitation source)
일반 설명
Long persistent blue phosphor
기타 정보
Persist Time (min): 3500 ± 5%
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)