주요 문서
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
동의어(들):
1-Bromohexadecane-16-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H33BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
321.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
45-52 °C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
InChI key
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)