754889
Spiro-2CBP
≥98%
동의어(들):
Spiro-2CBP, 2,7-Bis(N-carbazolyl)-9,9-spirofluorene, 2,7-Bis(carbazol-9-yl)-9,9-spirobifluorene, 9,9′-(9,9′-Spirobi[9H-fluorene]-2,7-diyl)bis-9H-carbazole
About This Item
추천 제품
분석
≥98%
양식
powder or crystals
mp
391-396 °C
흡수
110,000 at 231 nm in THF
33,400 at 293 nm in THF
41,500 at 343 nm in THF
형광
λex 292 nm; λem 366 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 5.03 eV
LUMO 1.65 eV
SMILES string
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5cc(ccc5-c6ccc(cc46)-n7c8ccccc8c9ccccc79)-n%10c%11ccccc%11c%12ccccc%10%12
InChI
1S/C49H30N2/c1-7-19-41-33(13-1)34-14-2-8-20-42(34)49(41)43-29-31(50-45-21-9-3-15-37(45)38-16-4-10-22-46(38)50)25-27-35(43)36-28-26-32(30-44(36)49)51-47-23-11-5-17-39(47)40-18-6-12-24-48(40)51/h1-30H
InChI key
UDECBOWBCXTHEY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.