Key Documents
753440
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18BFO2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.499
density
1.041 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
InChI key
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)