문서
751812
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
97%
동의어(들):
2-Chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-iodonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClINO2
CAS Number:
Molecular Weight:
297.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
81-85 °C
SMILES string
COC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)5-4(9)2-3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI key
FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable