주요 문서
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BF4KN
Molecular Weight:
202.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
298-304 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
InChI key
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)