문서
75137
Sigma-Aldrich
Nω-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
H-Arg(MTR)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H26N4O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
386.47
Beilstein:
5638377
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C16H26N4O5S/c1-9-8-13(25-4)10(2)11(3)14(9)26(23,24)20-16(18)19-7-5-6-12(17)15(21)22/h8,12H,5-7,17H2,1-4H3,(H,21,22)(H3,18,19,20)/t12-/m0/s1
InChI key
FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable