Key Documents
751251
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodopyridine
96%
동의어(들):
3-Iodo-4-aminopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
96-101 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable