주요 문서
750549
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10BrN3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
276.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
241-246 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cl.CC(C)c1nnc2ccc(Br)cn12
InChI
1S/C9H10BrN3.ClH/c1-6(2)9-12-11-8-4-3-7(10)5-13(8)9;/h3-6H,1-2H3;1H
InChI key
YIMXIQLCXJYRGO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)