문서
750360
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
268-273 °C
SMILES string
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable