About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19BF4NP
Molecular Weight:
331.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
123-130 °C
작용기
phosphine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP.BF4/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15;2-1(3,4)5/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2;/q;-1/p+1
InChI key
DQEGSBMYLPJDIY-UHFFFAOYSA-O
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.