문서
749559
Sigma-Aldrich
7-bromo-1-hydroxyisoquinoline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
224.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
247-252 °C
SMILES string
Oc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable