문서
749532
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2HBrN2S
CAS Number:
Molecular Weight:
165.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
68-73 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
InChI key
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable