분석
95%
형태
solid
mp
163-174 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable