주요 문서
748897
Sigma-Aldrich
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
97%
동의어(들):
2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-yl)-pyridine, 3-(2-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N4
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
powder or crystals
mp
157-162 °C
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2ncn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-8-6(3-1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI key
PVMLJDLTWMGZAH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Liang, B.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 16, 1281-1286 (2006)