주요 문서
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9BBrNO5
Molecular Weight:
301.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
137-143 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI key
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)