주요 문서
748226
Sigma-Aldrich
(S)-1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)ethylamine
97%
동의어(들):
(S)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, 2-(1-Aminoethyl)triphenylphosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20NP
CAS Number:
Molecular Weight:
305.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]22/D -54.0°, c = 0.5% in chloroform
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
76-81 °C
작용기
phosphine
SMILES string
N[C@@H](C)C1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H20NP/c1-16(21)19-14-8-9-15-20(19)22(17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-16H,21H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI key
KPFJIPHGQGHIMM-INIZCTEOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)