Key Documents
748145
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-4,6-dimethylpyridine
97%
동의어(들):
(4,6-Dimethyl-2-pyridinyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (4,6-dimethyl-2-pyridinyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
75-79 °C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-9(2)13-10(7-8)14-11(15)16-12(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,14,15)
InChI key
VTOQKBTVQSCALH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)