주요 문서
74733
Sigma-Aldrich
2-Octadecanone
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Hexadecyl methyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO(CH2)15CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
268.48
Beilstein:
1708198
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
bp
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
50-54 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
InChI key
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)