주요 문서
746894
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-3-acetyl-4.6-di-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-galactopyranose
95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H21NO7
Molecular Weight:
351.35
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95% (HPLC)
양식
solid
mp
192-197 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2[C@@H](COC(C3=CC=CC=C3)O2)O1
InChI
1S/C17H21NO7/c1-9(19)18-13-15(23-10(2)20)14-12(24-16(13)21)8-22-17(25-14)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-17,21H,8H2,1-2H3,(H,18,19)/t12-,13-,14+,15-,16+,17?/m1/s1
InChI key
OPEPHRZBCPGJGP-QNGFNYMWSA-N
애플리케이션
Intermediate used in the preparation of TN-Ser/Thr
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)